Learn More
Applied Biosystems™ Kit de Rnase P pour vérification d’instrument à matrice à faible densité 7900HT TaqMan™
Utilisé pour valider les performances des systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ 7900HT Fast avec la mise à niveau du bloc de masse à faible densité TaqMan™.
Marque: Applied Biosystems™ 4351468
1894.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le kit de RNase P pour vérification d’instrument à matrice à faible densité 7900HT TaqMan™ contient une matrice à faible densité TaqMan™ et 8 flacons de réactifs de détection de Rnase P pour détecter et quantifier les copies génomiques du gène RNase P humain, un gène à une seule copie codant la fraction de l’ARN de l’enzyme RNase P. Chaque flacon contient un mélange de réactif prémélangé (Master Mix 1X TaqMan™ Universal PCR, des amorces RNase P et une sonde, marquée par colorant FAM™), ainsi qu’un modèle. Le kit de RNase P pour vérification d’instrument à matrice à faible densité 7900HT TaqMan™ doit être capable de distinguer un nombre d’équivalents génomiques compris en tre 5,000 et 10,000, avec un niveau de confiance de 99,7 % pour une analyse d’échantillon ultérieure dans un puits unique. Pour garantir la précision des résultats, Applied Biosystems™ vous recommande de vérifier les performances de votre instrument tous les six mois.
Spécification
Contient un dosage TaqMan™ à faible densité vide et 8 flacons de réactifs de détection de RNase P. | |
Kit d’étalonnage spectral | |
Détection fluorescente | |
Plaque de vérification d’instrument, étalonnage de la RNase P |
Système 7900HT | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
1 kit |