Learn More
Knick Elektronische™ pH-mètre de laboratoire étanche 766
Le pH-mètre de laboratoire étanche 766 est conçu pour des applications standard dans les activités quotidiennes de laboratoire. Il associe des fonctionnalités pratiques et un fonctionnement simple à des fonctions de sécurité complètes.
Marque:  Knick Elektronische™ 766
Code produit. 10518181
  • 1660.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Test automatique du dispositif Gaincheck
  • Sortie d’enregistreur analogique Trueline étalonnée
  • Surveillance des capteurs à l’aide d’alertes d’icônes Sensoface
  • Étalonnage automatique avec Calimatic breveté
  • EMC selon NAMUR
  • Affichage simultané du pH et de la température
  • Fonctionnement simple
  • Clavier à membrane étanche
  • Boîtier robuste
  • Protection IP 54
  • Garantie de 3 ans
gaincheck, Calimatic, enregistrement, enregistreurs, pH, instrument de mesure
Spécification
Spécification
Alertes par icônes Sensoface, Étalonnage automatique, Affichage simultané du pH et de la température
Clavier à membrane étanche
pH-mètre étanche pour laboratoire
Applications standard dans les activités quotidiennes de laboratoire
pH-mètre de laboratoire étanche 766