Learn More
Knick Elektronische™ pH-mètre de laboratoire étanche 765
Équipé d’un ensemble remarquable de fonctions de sécurité. Le pH-mètre de laboratoire étanche 765 est fiable et facilite les mesures du pH.
Marque: Knick Elektronische™ 765
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
- Test automatique du dispositif Fullcheck
- Enregistrements pour la documentation QM selon la norme ISO 9000 et GLP
- Sortie d’enregistreur analogique Trueline étalonnée, isolée galvaniquement
- Surveillance des capteurs à l’aide d’alertes d’icônes Sensoface
- Étalonnage automatique avec Calimatic breveté
- EMC selon NAMUR
- Statistiques du capteur
- Interface RS-232 pour ordinateur et imprimante
- Displaymatic
- Affichage simultané de deux valeurs de mesure définies par l’utilisateur
- Fonctionnement en arrêt brutal
- Horloge autonome
- Clavier à membrane étanche
- Boîtier robuste
- Protection IP 54
- Garantie de 3 ans
Spécification
Horloge en temps réel avec date, stockage automatique des données, avec cordon d’alimentation | |
Automatique | |
pH-mètre de laboratoire étanche 765 |
Mesures fiables et simples du pH | |
Clavier à membrane étanche | |
pH-mètre |