Learn More
Ansell Edmont™ Gants légers en PVC bleus série 76-501
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- En fibres de polyester aromatique
- Pour la manipulation, le conditionnement et les applications d’assemblage légères
- Revêtement en fibres synthétiques
- Structure en maille
- Revêtement en PVC
- Finition points sur le côté de la paume
- Manchettes maillées
Spécification
Spécification
Matériau arrière | PVC |
Certifications/Conformité | Norme CATÉGORIE II EN 388 : 214X |
Matériau de la manchette | PVC |
Couleur | Bleu |
Type de produit | Gants légers |
Dimensions | 8 |
Type de manchette de gant | Maille |
Doublure | Coton / polyester |
Type de paume | Paume à points |
Quantité | 12 paires |