Learn More
3M™ Respirateurs réutilisables à demi-masque réutilisable série 7500
Les respirateurs à demi-masque offrent plus de confort et de visibilité, utilisent un système de fixation à baïonnette pour les filtres légers jumeaux afin de protéger contre les gaz, les vapeurs et les particules.
65.00€
Spécification
Certifications (NIOSH) NIOSH 42 CFR Part 84
Type de connexion Baïonnette
Couleur Bleu
Matériau Silicone
Type de produit Demi-masque
Consulter d'autres spécifications
Alert:
Ces produits doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit. Un usage inapproprié peut entraîner des maladies, voire la mort.
Requires: Cartouches et/ou filtres compatibles.Prend en charge les filtres 3M 7093 et série 2000 et les cartouches série 6000.
Produits 2
Code produit Marque Modèle Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
11793373
Voir les accessoires Afficher les documents
3M™
7000104176
7501 S
65.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10769155
Afficher les documents
3M™
7000104178
7503 L
65.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Ce masque durable, réutilisable et résistant à la chaleur est fabriqué dans une matière silicone avancée, plus douce sur le visage. Le dispositif d’ajustement unique soulage la tension et les points de pression sur le visage. 
  • La soupape d’expiration Cool Flow™ s’ouvre plus facilement, diminue la résistance respiratoire à l’expiration, tout en réduisant l’accumulation de chaleur et d’humidité dans le masque
  • Le harnais de tête double mode se règle facilement et permet à l’utilisateur de porter l’appareil respiratoire en mode classique ou abaissé
  • Les sangles ne chauffent pas comme les sangles métalliques ; Le 7500 se prête donc parfaitement aux applications de soudure
  • Tailles à code couleur pour une identification aisée
 Ces équipements de protection doivent être utilisés conformément aux réglementations de l’OSHA, ainsi qu’aux instructions d’utilisation, aux avertissements et aux restrictions accompagnant chaque produit. Un usage inapproprié peut entraîner des maladies, voire la mort.
Certifications
Approbation NIOSH conformément à la norme 42CFR84, pour une utilisation contre divers dangers respiratoires, selon les spécifications, avec les cartouches et les filtres appropriés.
Spécification
Spécification
NIOSH 42 CFR Part 84
Bleu
Demi-masque
Cartouche série 6000, filtre série 2000, 2200, 7000 ou 5000, ou système à double arrivée d'air
Baïonnette
Silicone
Silicone
4 points
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Respirateurs réutilisables à demi-masque réutilisable série 7500