Learn More
Hamilton™ Seringues à connecteur moleté série 7000
Seringues Microliter modifiées avec une conception à aiguille à piston.
Marque:  Hamilton™ 80108
Code produit. 10231432
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulli La seule seringue sans volume mort disponible /lili Le fil du piston en tungstène de jauge fine s’étend jusqu’à la pointe de l’aiguille /lili Garantit que l’intégralité du solvant est expulsée /li/ul
Spécification
Spécification
Autoclavables
0,145 mm
0,51 mm
413,7 bar
7001
1 μl
Connecteur moleté
25 G
7,82 mm
Aiguille pour seringue
50deg;C
1/boîte
Produits personnalisés