Learn More
Hamilton™ Seringues à connecteur moleté série 7000
Seringues Microliter modifiées avec une conception à aiguille à piston.
Marque: Hamilton™ DS88500
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
ulli La seule seringue sans volume mort disponible /lili Le fil du piston en tungstène de jauge fine s’étend jusqu’à la pointe de l’aiguille /lili Garantit que l’intégralité du solvant est expulsée /li/ulSpécification
Verre borosilicaté, Acier inoxydable | |
Seringue | |
3 |
23 G | |
1/boîte |