Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe personnalisées série 700
Seringues pour aiguilles personnalisées. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 à 500 μl.
Marque: Hamilton™ 80308
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La seringue Hamilton™ originale, assemblée à la main
- Le piston en acier inox est conçu pour s’adapter au corps en verre avec une tolérance inférieure à trois millièmes de millimètre
- Durée de vie inégalée de la seringue
Informations sur la commande
Il s‘agit d‘une commande personnalisée.Veuillez consulter votre représentant commercial Fisher avant de passer la commande.
Spécification
Borosilicate Glass | |
Seringue | |
10 μl |
6,6 mm | |
1/boîte | |
19,1 mm |