Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe personnalisées série 700
Seringues pour aiguilles personnalisées. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 à 500 μl.
Marque: Hamilton™ 87908
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La seringue Hamilton™ originale, assemblée à la main
- Le piston en acier inox est conçu pour s’adapter au corps en verre avec une tolérance inférieure à trois millièmes de millimètre
- Durée de vie inégalée de la seringue
Informations sur la commande
Il s‘agit d‘une commande personnalisée.Veuillez consulter votre représentant commercial Fisher avant de passer la commande.
Spécification
Verre borosilicaté, Acier inoxydable | |
Seringue | |
5 μl |
6,6 mm | |
1/boîte | |
Spécial aiguille fixe |