Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe personnalisées série 700
Seringues pour aiguilles personnalisées. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 à 500 μl.
Marque:  Hamilton™ 80708
Code produit. 10359514
  • 184.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliLa seringue Hamiltontrade; originale, assemblée à la main/liliLe piston en acier inox est conçu pour s’adapter au corps en verre avec une tolérance inférieure à trois millièmes de millimètre/liliDurée de vie inégalée de la seringue/li/ul
Informations sur la commande
Il s‘agit d‘une commande personnalisée.Veuillez consulter votre représentant commercial Fisher avant de passer la commande.
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Jauge personnalisée
Produits personnalisés
1000 psig (68,9 bars)
50°C
Modèle 725
1/boîte
Longueur personnalisée
Borosilicate Glass
7,75 mm
Seringue
122°F
50°F
10°C
250 μl
Embout Luer, fixe