Learn More
Hamilton™ Seringues 700 Microliter : Terminaison N
Code produit. 10429042
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Type de pointe d’aiguille:
3
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Arrondi
Cône
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure:
0,13 mm
0,15 mm
0,41 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,47 mm
0,483 mm
0,72 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10429042
Marque: Hamilton™ 80384
La seringue série 700 est la seringue Hamilton originale, assemblée à la main. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 μl à 500 μl. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
  • Seringue Hamilton originale, assemblée à la main
  • Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 μl à 500 μl
  • Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 26s G
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,005 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,13 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0187 in
Diamètre (impériale) externe 0,305 in
Diamètre (métrique) interne 0,485 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
À utiliser avec (application) Pour la distribution de petits volumes afin d’atteindre le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible
Longueur (impériale) 3 po
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) 76 mm
Type de produit Seringue Microliter
Pression max. 2000°psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 701
Numéro de pointe d’aiguille 2
Quantité Chaque
Volume (métrique) 10 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 5,1 cm
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Type de connexion Soudé