Learn More
Hamilton™ Seringues 700 Microliter : Terminaison N
La seringue série 700 est la seringue Hamilton originale, assemblée à la main. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 μl à 500 μl. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
Marque: Hamilton™ 87919
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.02700kg
Description
ulliSeringue Hamilton originale, assemblée à la main/lili Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 µl à 500 µl/liliUne grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série/li/ulSpécification
Non autoclavable | |
0,014 in | |
0,13 mm | |
0,260 in | |
6,60 mm | |
Pour la distribution de petits volumes afin d’atteindre le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible | |
2 po | |
Seringue Microliter | |
75 | |
5 μl |
26s G | |
0,005 in | |
0,260 in | |
0,343 mm | |
0,483 mm | |
2 po | |
51 mm | |
2000°psi | |
3 | |
3 |