Learn More
7-(Trifluorométhyl)-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318265
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 450-62-4
Formule moléculaire C10H10F3N
Poids moléculaire (g/mol) 201.192
Numéro MDL MFCD00079784
Clé InChI RGZZKZNESVFQKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 7-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-trifluoromethyl, pubchem7221, acmc-20aip4
CID PubChem 2781139
Nom IUPAC 7-(trifluorométhyl)-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)NC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Point de fusion 30°C to 34°C
Point d’ébullition 135°C to 140°C (22 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 153990
Poids de la formule 201.19
Pourcentage de pureté 97%