Learn More
7-méthoxyindole, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 7-Methoxyindole |
CAS | 3189-22-8 |
% min. CAS | 96.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Marron à jaune |
Densité | 1.1260g/mL |
Point d’ébullition | 166°C (27.0 mmHg) |
Point d’éclair | 113°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 7-Methoxyindole
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.