Learn More
Acide 7-méthoxycoumarine-4-acétique, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042421
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
62935-72-2
C12H10O5
234.21
MFCD00009774
ZEKAXIFHLIITGV-UHFFFAOYSA-N
7-methoxycoumarin-4-acetic acid, 2-7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-1-benzopyran-4-acetic acid, 2h-1-benzopyran-4-acetic acid, 7-methoxy-2-oxo, 2-7-methoxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl-acetic acid, 7-methoxycoumarin-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid, mca-oh
342221
CHEBI:51666
Acide 2-(7-méthoxy-2-oxochromen-4-yl)acétique
COC1=CC=C2C(CC(O)=O)=CC(=O)OC2=C1
62935-72-2
C12H10O5
234.21
MFCD00009774
ZEKAXIFHLIITGV-UHFFFAOYSA-N
7-methoxycoumarin-4-acetic acid, 2-7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-1-benzopyran-4-acetic acid, 2h-1-benzopyran-4-acetic acid, 7-methoxy-2-oxo, 2-7-methoxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl-acetic acid, 7-methoxycoumarin-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid, mca-oh
342221
CHEBI:51666
Acide 2-(7-méthoxy-2-oxochromen-4-yl)acétique
COC1=CC=C2C(CC(O)=O)=CC(=O)OC2=C1
Précurseur de réactifs fluorescents de type coumarine
7-Methoxycoumarin-4-acetic acid is a precursor to coumarin-type fluorescent reagents. It has been uses as fluorescent probe in preparation of two novel LysB29 selectively labeled fluorescent derivatives of human insulin, in the preparation of cell-penetrating peptide transportan 10 (tp10) and as fluorescent label for peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 7-méthoxycoumarine-4-acétique est un précurseur des réactifs fluorescents de type coumarine. Il a été utilisé comme sonde fluorescente dans la préparation de deux nouveaux dérivés marqués de façon sélective par fluorescence de l’insuline humaine LysB29, dans la préparation du peptide pénétrant dans les cellules transportan 10 (tp10) et comme étiquette fluorescente pour les peptides.
Solubilité
Soluble dans l’acétone et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Dessiccation à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 7-Methoxycoumarin-4-acetic acid
Point de fusion 193°C
Couleur Vert
Point d’éclair 87°C (189°F)
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Soluble in acetone and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 234.21
Forme physique Solide cristallin