Learn More
7-iodoisatine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7034652
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15429007
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52344.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20780-78-3
Formule moléculaire C8H4INO2
Poids moléculaire (g/mol) 273.029
Numéro MDL MFCD01248407
Clé InChI RLGIFVDILDEIHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-iodoindoline-2,3-dione, 7-iodoisatin, 7-iodo-isatin, 7-iodo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-iodo-indole-2,3-dione, pubchem20658, 7-iodoindole-2,3-dione, 7-iodo-2,3-indolinedione, 7-iodo indole-2,3-dione, 7-iodo indoline-2,3-dione
CID PubChem 4043705
Nom IUPAC 7-iodo-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)I)NC(=O)C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Iodoisatin
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 273.03
Pourcentage de pureté 97%