Learn More
7-hydroxycoumarine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10646312
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-35-6
Formule moléculaire C9H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD00006878
Clé InChI ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-hydroxycoumarin, umbelliferone, 7-hydroxy-2h-chromen-2-one, hydrangin, skimmetin, 7-hydroxycoumarine, 7-oxycoumarin, hydrangine, skimmetine, umbelliferon
CID PubChem 5281426
ChEBI CHEBI:27510
SMILES OC1=CC=C2C=CC(=O)OC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxycoumarin
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 228°C to 234°C
Couleur Beige-marron à blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 18, V,1, 386
Merck Index 15, 10032
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/100mL (100 c). Other solubilities: freely soluble in acetic acid and dilute alkalies,freely soluble in alcohol and chloroform,sparingly soluble in ether
Nom IUPAC 7-hydroxychromen-2-one
Poids de la formule 162.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre et agglomérat
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 7-Hydroxycoumarin