Learn More
7-Hydroxy-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15597519
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58196-33-1
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Clé InChI HJJRGZMJZDSMDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 7-quinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-7-quinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro-quinolin-7-ol, 1,2,3,4-tetrahydrochinolin-7-ol, pubchem12787, 7-hydroxy-3,4-dihydro-2h-quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-hydroxyquinoline, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-quinolin, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro quinolinoe
CID PubChem 93980
Nom IUPAC 1,2,3,4-tétrahydroquinoline-7-ol
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)O)NC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Point de fusion 91.0°C to 93.5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 149.19
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Product Identifier
  • 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 96%
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.