Learn More
7-fluoroisatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11326969
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
7-Fluoroisatin is used as the intermediate of cardiovascular, anti-inflammatory and bactericidal drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 7-fluoroisatine est utilisée comme intermédiaire des médicaments cardiovasculaires, anti-inflammatoires et bactéricides.
Solubilité
Faiblement soluble dans l’eau (0,022 g/l)
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 317-20-4
Formule moléculaire C8H4FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.123
Numéro MDL MFCD01569508
Clé InChI HGBGVEOXPHGSOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-fluoroisatin, 7-fluoroindoline-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 7-fluoro, 7-fluoroindole-1h-2,3-dione, 7-fluoroindole-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-fluoroisatine, 7-fluoro-1h-benzo d azoline-2,3-dione, 7-fluor-1h-indol-2,3-dion
CID PubChem 586418
Nom IUPAC 7-fluoro-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)F)NC(=O)C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Fluoroisatin
Point de fusion 193°C to 195°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble in water (0.022g/L)
Poids de la formule 165.12
Pourcentage de pureté 97%