Learn More
7-bromo-4-fluoroindole, 97 %, Thermo Scientific™
78.79€ - 854.00€
Identifiants chimiques
CAS | 292636-09-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H5BrFN |
Poids moléculaire (g/mol) | 214.037 |
Numéro MDL | MFCD04037874 |
Clé InChI | PRXUTIXCOBFMMM-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 4342956 |
Nom IUPAC | 7-bromo-4-fluoro-1H-indole |
SMILES | C1=CC(=C2C(=C1F)C=CN2)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15430698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54387.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | |||||
15410698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54387.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | |||||
15420698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54387.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
292636-09-0 | |
214.037 | |
PRXUTIXCOBFMMM-UHFFFAOYSA-N | |
7-bromo-4-fluoro-1H-indole |
C8H5BrFN | |
MFCD04037874 | |
4342956 | |
C1=CC(=C2C(=C1F)C=CN2)Br |
Spécification
7-Bromo-4-fluoroindole | |
C8H5BrFN | |
Air sensitive | |
PRXUTIXCOBFMMM-UHFFFAOYSA-N | |
7-bromo-4-fluoro-1H-indole | |
4342956 | |
97% |
292636-09-0 | |
MFCD04037874 | |
7-bromo-4-fluoroindole, 4-fluoro-7-bromoindole, pubchem14798, 1h-indole,7-bromo-4-fluoro, 1h-indole, 7-bromo-4-fluoro, ablock ab-12-9428, 7-bromanyl-4-fluoranyl-1h-indole | |
C1=CC(=C2C(=C1F)C=CN2)Br | |
214.037 | |
214.04 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C