Learn More
7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 98+ %, Thermo Scientific™
60.68€ - 111.56€
Identifiants chimiques
CAS 156311-85-2
Formule moléculaire C11H21F6N7OP2
Poids moléculaire (g/mol) 443.275
Numéro MDL MFCD09263289
Clé InChI RQBNNDQCKMIUQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosph, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, acmc-20alxg, tris dimethylamino 3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy phosphonium hexafluorophosphate, ksc173q2f, 7-azabenzotriazol-1-yloxytris dimethyamino phosphonium hexafluorosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 7-aza-1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 98+%
CID PubChem 21894514
Nom IUPAC tris(diméthylamino)-(triazolo[4,5-b]pyridine-3-yloxy)phosphanium;hexafluorophosphate
SMILES CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=C(C=CC=N2)N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11352469
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26609.03
1 g N/A N/A N/A
11362469
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26609.06
5 g
111.56€
5g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : 2° à 8°C
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 98+ %, Thermo Scientific™