Learn More
Molecular Probes™ 7-Amino-4-Methylcoumarin, reference standard
7-amino-4-méthylcoumarine, étalon de référence
Marque: Molecular Probes™ A191
167.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le 7-amino-4-méthylcoumarine (AMC) peut être utilisé comme étalon de référence de fluorescence pour les substrats enzymatiques à base d’AMC, y compris les substrats de caspase à base d’AMC. Les spectres de fluorescence de l’AMC ne sont pas soumis à une variabilité due à la protonation / déprotonation dépendante du pH lorsqu’ils sont dosés près ou au-dessus du pH physiologique.Spécification
100 mg | |
175.2 | |
Température ambiante | |
Colorants coumarine | |
351 nm |
7-Amino-4-méthylcoumarine | |
Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. | |
Méthylcoumarine | |
430 nm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.