Learn More
Brady™ Rubans d’imprimante à transfert thermique série 6400
Code produit. 11559883
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 m x 110 mm
70 m x 110 mm
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 11559883
Marque: Brady™ 620365
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ruban noir pour imprimante Brady™ BBP11
L’imprimante Brady™ BBP11 est une petite imprimante de bureau compacte qui offre une impression de transfert thermique de haute qualité à un faible coût. L’imprimante offre des performances élevées grâce à une sortie durable et fiable, avec une vitesse d’impression allant jusqu’à 127 mm (5 pouces) par seconde. Elle est facile à utiliser et permet un chargement rapide du ruban et du support. Le port Ethernet interne standard facilite l’intégration dans n’importe quelle application.
  • Petite et compacte, seulement 101,6 mm (4 pouces) de large
  • Résolution d’impression en 300 dpi
  • Offre une large gamme de matériaux imprimables
  • Fiable et durable
  • De nombreuses fonctions intégrées comme standard telles que Ethernet (réseau), interface de communication triple et construction à double paroi ; imprimante de transfert thermique d’entrée de gamme idéale pour les étiquettes pour le sang, les tissus et les lames dans les hôpitaux, les soins de santé et les laboratoires médicaux.
Spécification
Type de produit Ruban pour imprimante à transfert thermique
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Brady 1244, Brady 1344
Longueur (métrique) 100 m
Largeur (métrique) 110 mm
Diamètre (métrique) 25,4 mm diamètre intérieur
Dimensions (L x l) 100 m x 110 mm
Description Ruban d’imprimante à transfert thermique noir série 6400
Côtés imprimables Encre du côté intérieur
Quantité 1 pièce
Alternate Part Number R6401 110mmx110m /I