Learn More
Brady™ 6100 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with outstanding durability and reduced energy requirements.
Marque:  Brady™ 035282
Code produit. 11548424
  • 59.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Outstanding durability for a general purpose ribbon
  • Reduced printhead energy requirements
  • 25 mm core
Spécification
Spécification
Noir
Wax, Resin
4.3 in.
110 mm
25.4 mm
2011/65/UE et 2015/863
BBP72 Label Printer, BBP81 Label Printer, BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer
984 ft.
300 m
1 in
Open-core Ribbon