Learn More
60S ribosomal protein L23 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 463.00€
Spécification
Antigène 60S ribosomal protein L23
Dilution Western Blot 1:500 - 1:4000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18634372
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-92441-0.02ml
0.02 mL
190.00€
0.02mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18641912
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-92441-0.1ml
0.1 mL
463.00€
0.10mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
60S ribosomal protein L23 Polyclonal antibody specifically detects 60S ribosomal protein L23 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
60S ribosomal protein L23
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
MGC111167, MGC117346, MGC72008,60S ribosomal protein L17,60S ribosomal protein L23, ribosomal protein L17, ribosomal protein L23, rpL17
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-140 of human RPL23 (NP_000969.1). MSKRGRGGSSGAKFRISLGLPVGAVINCADNTGAKNLYIISVKGIKGRLNRLPAAGVGDMVMATVKKGKPELRKKVHPAVVIRQRKSYRRKDGVFLYFEDNAGVIVNNKGEMKGSAITGPVAKECADLWPRIASNAGSIA
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500 - 1:4000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Polyclonal
Purified
RUO
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
9349
IgG
Affinity purified