Learn More
3M™ Demi-masque respiratoire réutilisable en élastomère thermoplastique
Associent les fonctionnalités des masques respiratoires réutilisables et jetables pour offrir une protection efficace. Les demi-masques respiratoires 3M™ série 6000 sont économiques, à faible maintenance, simples à manipuler et extrêmement légers.
Marque: 3M™ 7000146847
14.51 EUR valable jusqu'au 2024-10-18
Utilisez le code promo "21642" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
En raison d’une forte augmentation de la demande, le délai de livraison de cet article peut être supérieur au délai indiqué
Description
Demi-masque réutilisable• Léger et confortable
• Système de fixation des filtres à baïonnette
• Demi-masque série 6000
• Léger et facile à utiliser avec un minimum d'entretien
• Pièce faciale hypoallergénique
• Filtres latéraux pour dégager le champ de vision
• Conforme EN 140
• Demi-masque réutilisable série 6000
• Taille M
• Type 6200
• Accessoires obligatoires filtre ci-dessous
Compliance
NIOSH approved under 42 CFR 84 standard for use against a variety of respiratory hazards when used as designed with appropriate cartridges and filters; in Canada, CSA standard Z94.4 and applicable local government requirements must be met for approval.
Spécification
Gray | |
Half-Mask Respirator | |
K6200 |
Thermoplastic Elastomer | |
Assembly, cleaning, demolition, facility maintenance, grinding, machine operation, painting, remediation, sanding, welding | |
4-point |