Learn More
Brady™ 6000 Series Halogen-free Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with excellent solvent, high heat, and super scratch resistance.
Marque: Brady™ 196508
101.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ruban sans halogène haute densité, excellente résistance aux solvants, haute résistance à la chaleur et résistance aux rayures.
Spécification
Noir | |
Résine | |
2,4 in | |
60 mm | |
25,4 mm |
Imprimantes d’étiquettes industrielle BradyPrinter i7100 et BradyPrinter PR Plus, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer | |
984 in | |
300 m | |
1 in | |
2011/65/UE et 2015/863 |