Learn More
Hamilton™ 600 seringues Microliter, aiguille non comprise
Les seringues de série 600 sont une version à demi-course des seringues de série 700 d’origine. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,25 μl à 5 μl. La série 600 est souvent utilisée dans des applications nécessitant un fonctionnement à une seule main en raison de la longueur de course courte et du piston renforcé.
Marque:  Hamilton™ 7633-01
Code produit. 11532505
  • 181.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliVersion à demi-course des seringues Microliter de série 700 d’origine/liliIdéale pour distribuer des volumes de 0,25 μl à 5 μl/liliSouvent utilisée dans des applications nécessitant un fonctionnement à une seule main en raison de la longueur de course courte et du piston renforcé/li/ul
Spécification
Spécification
22s G
5 μl