Learn More
Clinisafe™ Récipient de 60 litres pour déchets cliniques
Code produit. p-7224823
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Rouge
Violet
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 17641725
Marque: Clinisafe™ 51860000
Les récipients Clinisafe™ sont fabriqués en matériaux recyclés à faible empreinte carbone, offrant une solution sûre et durable à votre gestion des déchets cliniques.
  • Clinisafe™ offre une solution de gestion durable des déchets cliniques sur le marché, qui réduit votre empreinte carbone et vous aide à atteindre le niveau zéro déchet.
  • Le récipient Clinisafe™ de 60 litres est spécialement conçu pour permettre l’élimination sûre des déchets cliniques non tranchants.
  • La grande capacité et le point d’entrée ouvert permettent l’élimination sûre et facile d’une gamme de récipients. Le couvercle peut être temporairement fermé pour dissimuler le contenu lorsqu’il n’est pas utilisé et fermé en toute sécurité pour le transport jusqu’à l’élimination finale.
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
    • Joint hermétique antifuite de haut niveau
    • Fermeture temporaire et fermeture finale en 4 clics pour éviter les déversements involontaires et le surremplissage potentiels
    • Ligne de remplissage clairement visible et grande zone de remplissage
    • Poignée de transport pour faciliter le transport
    • Large ouverture
    • Conforme aux normes UN3293
Spécification
Capacité (métrique) 60 L
Certifications/Conformité Réglementation du Royaume-Uni, UN3293
Couleur de bouchon Jaune
Couleur Gris
Dimensions (L x l x H) 395 x 300 x 670 mm
Quantité 10/Carton
À utiliser avec (application) Élimination sûre des déchets cliniques non tranchants
Type de produit Conteneur à déchets