Learn More
Clinisafe™ Récipient de 60 litres pour déchets cliniques
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Rouge
Violet
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Clinisafe™ offre une solution de gestion durable des déchets cliniques sur le marché, qui réduit votre empreinte carbone et vous aide à atteindre le niveau zéro déchet.
- Le récipient Clinisafe™ de 60 litres est spécialement conçu pour permettre l’élimination sûre des déchets cliniques non tranchants.
- La grande capacité et le point d’entrée ouvert permettent l’élimination sûre et facile d’une gamme de récipients. Le couvercle peut être temporairement fermé pour dissimuler le contenu lorsqu’il n’est pas utilisé et fermé en toute sécurité pour le transport jusqu’à l’élimination finale.
- Caractéristiques et avantages
- Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
- Joint hermétique antifuite de haut niveau
- Fermeture temporaire et fermeture finale en 4 clics pour éviter les déversements involontaires et le surremplissage potentiels
- Ligne de remplissage clairement visible et grande zone de remplissage
- Poignée de transport pour faciliter le transport
- Large ouverture
- Conforme aux normes UN3293
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 L |
| Certifications/Conformité | Réglementation du Royaume-Uni, UN3293 |
| Couleur de bouchon | Jaune |
| Couleur | Gris |
| Dimensions (L x l x H) | 395 x 300 x 670 mm |
| Quantité | 10/Carton |
| À utiliser avec (application) | Élimination sûre des déchets cliniques non tranchants |
| Type de produit | Conteneur à déchets |