Learn More
Ohaus™ 6 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, Fond ouvert, Rotors à angle fixe Frontier™
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits que l’original, fournissant un espace portoir pour une gamme de rotors à angle fixe Frontier™.
Marque: Ohaus™ 30130884
41.63 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits que l’espace prévu dans le portoir du rotor/liliPortoir plat, à fond ouvert./liliAdaptée à une utilisation dans les rotors Frontiertrade; suivants :ulliR-A30x2/13MS/liliR-A24x2/15MS/liliR-A24x2/15M/liliR-A12x2/18MI/liliR-A24x2/16MI/liliR-A30x2/14MIS/liliR-A44x2/16MI/liliR-A24x2/16MIS/li/ul/li/ulSpécification
0,2/0,4 ml | |
Rotors angulaires fixes Frontier | |
1 |
6 mm | |
Adaptateur, D6 mm, tubes de 0,2/0,4 ml x6 | |
6 |