Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe 6 x 94 ml
Traitez des échantillons à 10,500 / 12,000 tr/min avec le rotor à angles fixes Thermo Scientific™ 6 x 94 ml.
Marque: Thermo Scientific™ 75003334
2637.52 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Description
Traitez des échantillons à 10,500 / 12,000 tr/min avec le rotor à angles fixes Thermo Scientific™ 6 x 94 ml.
Rotor angulaire pour centrifugeuse Sorvall Legend T+/RT+ et Stratos• Rotor étanche 6 x 94mL
Spécification
Rotor à angle fixe 6 x 94 ml | |
6 x 94 mL | |
10 500 tr/min (12 000 tr/min avec 208 V) | |
38 mm | |
26° |
Rotor angulaire fixe | |
12 450 x g (16 260 x g avec 208 V) | |
114 mm | |
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend T Plus/RT Plus | |
Oui |