Learn More
Acide 6-glycyrrhétinique, plus de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10453361
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10349-57-2
Formule moléculaire C10H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.17
Numéro MDL MFCD00047613
Clé InChI VXGYRCVTBHVXMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-quinolinecarboxylic acid, pubchem7578, quinoline-6-carboylic acid, quinolin-6-carboxylic acid, 6-quinoline carboxylic acid, 6-quinoline-carboxylic acid, ksc177e5h, vxgyrcvtbhvxmz-uhfffaoysa, 2-3-cyclopentyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-imidazo 4,5-b pyridin-1-yl-n-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl acetamide
CID PubChem 82571
Nom IUPAC Acide quinoléine-6-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Quinolinecarboxylic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 293.0°C to 294.0°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 22, V,3, 214
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Quinolinecarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.