Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor angulaire Highconic™ 6 places
Compatibles avec des tubes de 50 ml maximum
91.66€ - 98.99€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Rotor angulaire HiGhConic™ |
---|
Requires: L’adaptateur conique 50 ml (75-007-556) requiert des tampons en caoutchouc (fournis avec les godets). Retirez les tampons lorsque vous utilisez des adaptateurs d’autres tailles.
Code produit | Marque | Type de tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10107881
|
Thermo Scientific™
76002905 |
Microtube |
98.39€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10676373
|
Thermo Scientific™
75003102 |
Conique |
91.66€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10085060
|
Thermo Scientific™
76002906 |
Tube de 16 ml |
98.99€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10318612
|
Thermo Scientific™
75003103 |
Conique |
96.18€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Adaptateurs rotor Highconic à angle fixe 6 places
Les adaptateurs conviennent aux tubes et microtubes ronds ou à fond conique.
Informations sur la commande
Les adaptateurs sont vendus individuellement ; commandez la quantité requise pour équiper le rotor.
Spécification
Rotor angulaire HiGhConic™ |