missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(6-nitro-2-benzothiazolyl)thiourée, 97+ %, Thermo Scientific™

Code produit. 15477267
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 56159-94-5
Formule moléculaire C8H6N4O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 254.282
Numéro MDL MFCD22682811
Clé InChI XBEJNYYDIBJSCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-nitro-2-benzothiazolyl thiourea
CID PubChem 12206750
Nom IUPAC (6-nitro-1,3-benzothiazol-2-yl)thiourée
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])SC(=N2)NC(=S)N

Spécification

Nom chimique ou matériau (6-Nitro-2-benzothiazolyl)thiourea
Point de fusion 245°C to 249°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 254.29
Pourcentage de pureté ≥97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'