Learn More
6-morpholine-4-yl-pyridine-3-chlorure de sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10477612
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 337508-68-6
Formule moléculaire C9H11ClN2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 262.708
Numéro MDL MFCD02681929
Clé InChI FZQDEGBLWSULKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-morpholin-4-yl-pyridine-3-sulfonyl chloride, 6-morpholinopyridine-3-sulfonyl chloride, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-6-morpholin-4-yl pyridine, 3-pyridinesulfonyl chloride, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-sulphonyl chloride, chloro 6-morpholin-4-yl 3-pyridyl sulfone, 6-4-morpholinyl-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride, 6-4-morpholinyl, 4-5-chlorosulfonyl pyridin-2-yl morpholine
CID PubChem 2776462
Nom IUPAC 6-morpholine-4-ylpyridine-3chlorure de sulfonyle
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Morpholin-4-yl-pyridine-3-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 262.72
Pourcentage de pureté 97%