Learn More
(+/-)-6-méthyl-5-heptan-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11387266
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
(±)-6-Methyl-5-hepten-2-ol is a compound used in the synthesis of aggregation pheromone of the ambrosia beetle. It is also used as pharmaceutical intermediates and insect attractant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (+/-)-6-méthyl-5-heptèn-2-ol est un composé utilisé dans la synthèse de la phéromone d‘agrégation du scolyte du bois. Il est également utilisé comme produits pharmaceutiques intermédiaires et comme produits d‘attraction d‘insectes.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Non miscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1569-60-4
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.215
Numéro MDL MFCD00004561
Clé InChI OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methyl-5-hepten-2-ol, sulcatol, 5-hepten-2-ol, 6-methyl, r-sulcatol, 2-methyl-2-hepten-6-ol, +/--6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-methyl-hept-5-en-2-ol, r---6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-hydroxy-2-methyl-2-heptene, acmc-20apkw
CID PubChem 20745
ChEBI CHEBI:15833
Nom IUPAC 6-méthylhept-5-en-2-ol
SMILES CC(CCC=C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Densité 0.84
Point d’ébullition 78°C to 80°C (15 mmHg)
Point d’éclair 67°C (152°F)
Indice de réfraction 1.448
Quantité 5 g
Beilstein 1720073
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform. Not miscible with water.
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 98%