Learn More
6-méthoxyquinaldine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10573881
Click to view available options
1 g ; flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxyquinaldine
CAS 1078-28-0
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H11NO
Numéro MDL MFCD00006761
Quantité 1g
Synonyme 6-methoxyquinaldine, 2-methyl-6-methoxyquinoline, quinoline, 6-methoxy-2-methyl, quinaldine, 6-methoxy, 6-methoxy-2-methyl-quinoline, quinoline,6-methoxy-2-methyl, pubchem5910, acmc-2098xp, 2-methy-6-methoxyquinolinel
Clé InChI NAGJQQFMJKMXJQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC
Nom IUPAC 6-méthoxy-2-méthylquinoline
Poids moléculaire (g/mol) 173.21
CID PubChem 70648
Poids de la formule 173.21
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 6-Methoxyquinaldine