Learn More
6-Méthoxy-2-méthylbenzothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
59.50€ - 192.96€
Identifiants chimiques
CAS | 2941-72-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9NOS |
Poids moléculaire (g/mol) | 179.237 |
Numéro MDL | MFCD00005795 |
Clé InChI | DYHLJSUORLPGNT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-methoxy-2-methylbenzo d thiazole, 6-methoxy-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-methoxy-2-methyl, 2-methyl-6-methoxybenzothiazole, 6-methoxy-2-methyl-benzothiazole, benzothiazole,6-methoxy-2-methyl, 6-methoxy-2-methylbenzothiazol, #, benzothiazole, 6-methoxy-2-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci |
CID PubChem | 76254 |
Nom IUPAC | 6-méthoxy-2-méthyl-1,3-benzothiazole |
SMILES | CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15425147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32425.03 |
1 g |
59.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15435147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32425.06 |
5 g |
192.96€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole was used as an inhibitor of aryl hydrocarbon hydroxylase (PB/AHH) and aminopyrine N-demethylase (ADPM) in hepatic microsomes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 6-méthoxy-2-méthylbenzothiazole a été utilisé comme inhibiteur de l’hydroxylase d’hydrocarbures aryle (PB/AHH) et de l’aminopyrine N-déméthylase (ADPM) dans les microsomes hépatiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
2941-72-2 | |
179.237 | |
DYHLJSUORLPGNT-UHFFFAOYSA-N | |
76254 | |
CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)OC |
C9H9NOS | |
MFCD00005795 | |
6-methoxy-2-methylbenzo d thiazole, 6-methoxy-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-methoxy-2-methyl, 2-methyl-6-methoxybenzothiazole, 6-methoxy-2-methyl-benzothiazole, benzothiazole,6-methoxy-2-methyl, 6-methoxy-2-methylbenzothiazol, #, benzothiazole, 6-methoxy-2-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci | |
6-méthoxy-2-méthyl-1,3-benzothiazole |
Spécification
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole | |
1.204 | |
C9H9NOS | |
6-methoxy-2-methylbenzo d thiazole, 6-methoxy-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-methoxy-2-methyl, 2-methyl-6-methoxybenzothiazole, 6-methoxy-2-methyl-benzothiazole, benzothiazole,6-methoxy-2-methyl, 6-methoxy-2-methylbenzothiazol, #, benzothiazole, 6-methoxy-2-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci | |
DYHLJSUORLPGNT-UHFFFAOYSA-N | |
6-méthoxy-2-méthyl-1,3-benzothiazole | |
76254 | |
97% |
2941-72-2 | |
109°C (228°F) | |
MFCD00005795 | |
Insoluble in water. | |
CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)OC | |
179.237 | |
179.24 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 220-931-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante