Learn More
6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxyquinoline is used as chemical reagents, organic intermediates, fine chemicals, pharmaceutical research and development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2,3,4-La tétrahydro-6-méthoxyquinoline est utilisée comme réactif chimique, intermédiaire organique, produit chimique fin, recherche pharmaceutique et développement.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
1,2,3,4-La tétrahydro-6-méthoxyquinoline est utilisée comme réactif chimique, intermédiaire organique, produit chimique fin, recherche pharmaceutique et développement.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
Point de fusion | 34°C to 37°C |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 163.22 |
Pourcentage de pureté | 97% |