Learn More
6-Mercaptopurine, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Description
6-Mercaptopurine is a purine analogue which acts as an antagonist of the endogenous purines and has been widely used as antileukemic agent and immunosuppressive drug.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Mercaptopurine |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 50-44-2 |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C5H4N4S |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | Mercaptopurine 6-MP |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 35.71 mg/mL (234.66 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.