Learn More
6-iodo-2-méthyl-1,3-benzothiazole, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10103374
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 68867-20-9
Formule moléculaire C8H6INS
Poids moléculaire (g/mol) 275.107
Clé InChI YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-iodo-2-methyl-benzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-6-iodobenzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-iodo-2-methyl, benzothiazole,6-iodo-2-methyl
CID PubChem 807592
Nom IUPAC 6-iodo-2-méthyl-1,3-benzothiazole
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Iodo-2-methyl-1, 3-benzothiazole
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 275.11
Pourcentage de pureté 90%