Learn More
Molecular Probes™ 6-IAF (6-iodoacétamidofluorescéine)
6-IAF (6-iodoacétamidofluorescéine)
Marque:  Molecular Probes™ I30452
433.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11564896
  • 570.00€ / 25mg
Expédition estimée: 05-12-2024
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La 6-iodoacétamidofluorescéine (6-IAF) réactive au thiol peut être utilisée pour produire des bioconjugués avec l’isomère 5 de la fluorescéine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
25 mg
Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Température ambiante
FITC (fluorescéine)
6-IAF
Thiol
Halogénure d’alkyle, iodoacétamide
Colorants classiques