Learn More
6-(hydroxyméthyl)benzothiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11966791
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 19989-66-3
Formule moléculaire C8H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 165.21
Clé InChI OZGXSRLIKDPNMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo d thiazol-6-ylmethanol, 6-hydroxymethyl benzothiazole, 6-benzothiazolemethanol, benzothiazol-6-yl-methanol, benzothiazol-6-yl methanol, benzothiazole-6-methanol, benzothiazol-6-ylmethanol, 6-hydroxymethylbenzothiazole, benzo d thiazol-6-yl-methanol
CID PubChem 17860385
Nom IUPAC 1,3-benzothiazol-6-ylméthanol
SMILES C1=CC2=C(C=C1CO)SC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Hydroxymethyl)benzothiazole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 103.0°C to 105.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 165.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 1,3-Benzothiazol-6-ylmethanol