Learn More
6-fluoro-3-(1,2,3,6-tétrahydro-4-pyridyle)indole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15438586
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 180161-14-2
Formule moléculaire C13H13FN2
Poids moléculaire (g/mol) 216.26
Numéro MDL MFCD04114772
Clé InChI FBWKDFSEFVFKFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 6-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole, 6-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, 6-fluoro-3-4-1,2,5,6-tetrahydropyridyl indole, 4-6-fluoroindol-3-yl-1,2,5,6-tetrahydropyridine, 6-fluoro-3-1,2,3,6-tetrahydro4-pyridinyl-1h-indole, 3-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-yl-6-fluoro-1h-indole, 4-6-fluoro-1h-indol-3-yl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
CID PubChem 11053072
Nom IUPAC 6-fluoro-3-(1,2,3,6-tétrahydropyridine-4-yl)-1H-indole
SMILES FC1=CC=C2C(NC=C2C2=CCNCC2)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluoro-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole
Couleur Jaune à marron
Quantité 250 mg
Beilstein 8627107
Poids de la formule 216.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide