Learn More
6-Fluoro-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
114.57€ - 308.54€
Identifiants chimiques
CAS 59611-52-8
Formule moléculaire C9H10FN
Poids moléculaire (g/mol) 151.18
Numéro MDL MFCD09040997
Clé InChI NECDDBBJVCNJNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline
CID PubChem 14783911
Nom IUPAC 6-fluoro-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
SMILES FC1=CC2=C(NCCC2)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15437507
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H35364.MD
250 mg
114.57€
250mg
15427507
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H35364.03
1 g
308.54€
1g
Description
Description
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6-Fluoro-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
59611-52-8
151.18
NECDDBBJVCNJNS-UHFFFAOYSA-N
14783911
FC1=CC2=C(NCCC2)C=C1
C9H10FN
MFCD09040997
quinoline, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline
6-fluoro-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
Spécification
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
32°C to 34°C
MFCD09040997
NECDDBBJVCNJNS-UHFFFAOYSA-N
6-fluoro-1,2,3,4-tétrahydroquinoléine
14783911
97%
59611-52-8
C9H10FN
quinoline, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline
FC1=CC2=C(NCCC2)C=C1
151.18
151.18
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante