Learn More
6-éthynylquinoxaline, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10453295
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
442517-33-1
C10H6N2
154.172
MFCD08435845
QSYDWUWZZBZOCD-UHFFFAOYSA-N
18525704
6-éthynylquinoxaline
C#CC1=CC2=NC=CN=C2C=C1
442517-33-1
C10H6N2
154.172
MFCD08435845
QSYDWUWZZBZOCD-UHFFFAOYSA-N
18525704
6-éthynylquinoxaline
C#CC1=CC2=NC=CN=C2C=C1
Nom chimique ou matériau 6-Ethynylquinoxaline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme quinoxaline, 6-ethynyl, quinoxaline,6-ethynyl, quinoxalin-6-yl acetylene
Poids de la formule 154.17
Pourcentage de pureté 97%