Learn More
Chlorure de 6-chloronicotinoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
43.40€ - 370.00€
Identifiants chimiques
CAS 58757-38-3
Formule moléculaire C6H3Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 175.996
Numéro MDL MFCD00051775
Clé InChI FMEBIWNKYZUWFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloronicotinoyl chloride, 6-chloronicotinoylchloride, 2-chloropyridine-5-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride, 6-chloro, 3-pyridinecarbonyl chloride, 6-chloro, 6-chloro-nicotinoyl chloride, pubchem18665, 6-chloronicotinic chloride, acmc-1ay8e, 6-chloro-nicotinic chloride
CID PubChem 2782165
Nom IUPAC Chlorure de 6-chloropyridine-3-carbonyle
SMILES C1=CC(=NC=C1C(=O)Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11459483
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12354.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11469483
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12354.14
25 g
135.68€
25g
11479483
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12354.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
58757-38-3
175.996
FMEBIWNKYZUWFV-UHFFFAOYSA-N
2782165
C1=CC(=NC=C1C(=O)Cl)Cl
C6H3Cl2NO
MFCD00051775
6-chloronicotinoyl chloride, 6-chloronicotinoylchloride, 2-chloropyridine-5-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride, 6-chloro, 3-pyridinecarbonyl chloride, 6-chloro, 6-chloro-nicotinoyl chloride, pubchem18665, 6-chloronicotinic chloride, acmc-1ay8e, 6-chloro-nicotinic chloride
Chlorure de 6-chloropyridine-3-carbonyle
Spécification
6-Chloronicotinoyl chloride
48°C to 52°C
C6H3Cl2NO
UN3261
6-chloronicotinoyl chloride, 6-chloronicotinoylchloride, 2-chloropyridine-5-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride, 6-chloro, 3-pyridinecarbonyl chloride, 6-chloro, 6-chloro-nicotinoyl chloride, pubchem18665, 6-chloronicotinic chloride, acmc-1ay8e, 6-chloro-nicotinic chloride
C1=CC(=NC=C1C(=O)Cl)Cl
175.996
176
58757-38-3
84°C to 85°C (3 mmHg)
MFCD00051775
115927
FMEBIWNKYZUWFV-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 6-chloropyridine-3-carbonyle
2782165
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.