Learn More
6-chloroimidazo[-b][]thiazole,2,1-b][1,3]thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 6-chloroimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule linéaire | C6H5CH2CH2NCS |
Quantité | 10 g |
Synonyme | 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazole 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline, chloroimidazobthiazole, acmc-1cip3, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole, imidazo 2,1-b thiazole,6-chloro, imidazo 2,1-b thiazole, 6-chloro, 6-chloro-4h-imidazo 2,1-b thiazole |
Poids de la formule | 158.61 |
Pourcentage de pureté | 97% |