Learn More
6-chloro-2-hexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15490298
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
6-Chloro-2-hexanone in the synthesis of the keto analogs began with 6-chloro-2-hexanone. Substituted 7-(oxoalkyl)theophyllines were synthesized by alkylation of the respective theophyllines with 6-chloro-2-hexanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-chloro-2-hexanone dans la synthèse des céto-analogues a commencé par 6-chloro-2-hexanone. Les 7-(oxoalkyl)théophyllines substituées ont été synthétisées par alkylation des théophyllines respectives avec 6-chloro-2-hexanone.
Solubilité
Insoluble dans l’eau, soluble dans le chloroforme (chloroforme, carbone), le n-heptane, l’éthanol, le butanol, etc.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10226-30-9
Formule moléculaire C6H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 134.603
Numéro MDL MFCD00191625
Clé InChI CMDIDTNMHQUVPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-2-hexanone, 1-chloro-5-hexanone, 2-hexanone, 6-chloro, 1-chlorohexan-5-one, 1-chlorohexane-5-one, 4-chlorobutyl methyl ketone, chlorohexanone, 1-chloro-hexan-5-one, 6-chloro-hexan-2-one, 6-chloranylhexan-2-one
CID PubChem 82468
Nom IUPAC 6-chlorohexane-2-one
SMILES CC(=O)CCCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-2-hexanone
Densité 1.02
Point d’ébullition 86°C (16 mmHg)
Point d’éclair 91°C (196°F)
Indice de réfraction 1.4435
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water,soluble in chloroform (chloroform,carbon),n-heptane,ethanol,butanol,etc.
Poids de la formule 134.61
Pourcentage de pureté 98%